MAB10201
Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen Antibody, clone H25B10 | MAB10201
ascites fluid, clone H25B10, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H25B10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1