MABT522
Anti-alpha-Tubulin Antibody, clone RM113
clone RM113, from rabbit
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1B chain, Alpha-tubulin ubiquitous, Tubulin K-alpha-1, Tubulin alpha-ubiquitous chain, alpha-Tubulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM113, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected alpha-Tubulin in A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash