Documenti fondamentali
MABS1132
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CDKL5, clone 8F3.1
clone 8F3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Cyclin-dependent kinase-like 5, Serine/threonine-protein kinase 9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cdkl5(382253)
Descrizione generale
La simil-chinasi ciclina-dipendente 5 (EC 2.7.11.22; UniProt O76039; detta anche serina/treonina protein-chinasi 9) nell′uomo è codificata dal gene CDKL5 (Gene ID 6792), noto anche come EIEE2, STK9. CDKL5/STK9 è una serina/treonina protein-chinasi ampiamente distribuita in tutti i tessuti, con livelli massimi in timo, testicoli e cervello dove è localizzata nel nucleo e nei dendriti dei neuroni. Picchi di espressione della CDKL5/STK9 si osservano nel primo periodo di vita postnatale; nei topi il silenziamento del gene Cdkl5 determina un comportamento di tipo autistico, ipotrofia dendritica e compromissione della comunicazione dei circuiti neurali. Allo stesso modo, mutazioni del gene CDKL5 umano sono associate a disturbi dello sviluppo neurologico legati all′X che comportano un grave ritardo mentale e convulsioni che si manifestano nei primi mesi di vita postnatale. Mutazioni puntiformi in CDKL5 sono state segnalate anche in pazienti con varianti atipiche della sindrome di Rett (RTT), spasmi infantili e grave ritardo dello sviluppo neurologico.
Specificità
Si prevede reattività con entrambe le isoforme di splicing della CDKL5 umana riportate da UniProt (O76039).
Immunogeno
Epitopo: segmento interno.
Frammento interno ricombinante con tag GST della CDKL5 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-CDKL5, clone 8F3.1, è idoneo per scopi di Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare CDKL5 in 10 µg di lisato di ippocampo di ratto.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la CDKL5 in 10 µg di lisato di cervelletto di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~115 kDa. 115,5 kDa (isoforma 1) e 107,5 kDa (isoforma 2) calcolato. In alcuni lisati è possibile osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ji Young Kim et al.
Nature communications, 11(1), 1924-1924 (2020-04-23)
Renal tubular epithelial cells (RTECs) perform the essential function of maintaining the constancy of body fluid composition and volume. Toxic, inflammatory, or hypoxic-insults to RTECs can cause systemic fluid imbalance, electrolyte abnormalities and metabolic waste accumulation- manifesting as acute kidney