03-0210-00
SMC® Human pTau217 High Sensitivity Immunoassay Kit
kit sufficient for 96 wells
Sinonimo/i:
pTau217 Single Molecule Counting kit, pTau217 immunoassay kit, pTau217 ultra-sensitive immunoassay, phospho Tau 217 immunoassay kit
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
100uL (neat Serum, 1:2 diluted Plasma or 1:4 diluted CSF samples)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
SMC®
assay range
intra-assay cv: ≤10%
(n=15)
recovery range: 76-101%
(K2EDTA Plasma)
recovery range: 77-94%
(CSF)
recovery range: 82-126%
(Serum)
sensitivity: 1.95 pg/mL
(lower limit of quantification)
standard curve range: 0.49-500 pg/mL
inter-assay cv: ≤20%
(n=15)
tecniche
single molecule counting: suitable
input
serum
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma (K2EDTA)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Research category : Neuroscience
Research sub-category : Alzheimer′s DiseaseAging, Nervous System, Neurodegenerative Diseases, Neuroscience
Specificità
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system.
- Compatiblity with automated liquid handling
Altre note
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3