MABS1310
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone Wt20-7
clone Wt20-7, from mouse
Sinonimo/i:
Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Wt20-7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOA1(335)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Western Blotting applications (Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Immunocytochemistry applications (Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Dot Blot applications (Kimura, H., et. al. (2017). Sci Rep. 7(1):2988; Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Apolipoprotein A-I in human fetal liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2