MABN774
Anti-TDP-43 Antibody, clone DB9
clone DB9, from mouse
Sinonimo/i:
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DB9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TARDBP(23435)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TDP-43 in 10 µg of SH-SY-5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1