SAB5300247
Monoclonal Anti-MMP9 antibody produced in mouse
clone 5G3, ascites fluid
Sinonimo/i:
CLG4B, GELB, MANDP2, MMP-9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G3, monoclonal
PM
92 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP9(4318)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against MMP9
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3