SAB4200006
Anti-TDP-43 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ALS10, Anti-TARDBP, Anti-TARDP43, Anti-Tar DNA binding protein 43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human or mouse kidney
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HepG2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HepG2 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunuprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?