MABS87
Anti-GPR177 Antibody, clone YJ5
clone YJ5, from mouse
Sinonimo/i:
Protein wntless homolog, Integral membrane protein GPR177, Protein evenness interrupted homolog, Putative NF-kappa-B-activating protein 373, WLS, EVI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
YJ5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WLS(79971)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected GPR177 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1