Key Documents
MABN1595
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per la serotonina 2A/HTR2A, clone 9B11.1
clone 9B11.1, from mouse
Sinonimo/i:
5-hydroxytryptamine receptor 2A, 5-HT-2, 5-HT-2A, 5-HT2A, Serotonin receptor 2A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9B11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR2A(3356)
Descrizione generale
Il recettore per la 5-idrossitriptamina 2A (UniProt P28223; denominato anche 5-HT-2, 5-HT-2A, 5-HT2A, recettore per la serotonina 2A) nell′uomo è codificato dal gene HTR2A (detto anche HTR2) (Gene ID 3356). L′idrossitriptamina (5-HT), o serotonina, è sintetizzata dalle cellule enterocromaffine nell′intestino e nei terminali nervosi serotoninergici. A livello periferico, 5-HT media la motilità gastrointestinale, l′aggregazione piastrinica e la contrazione dei vasi sanguigni. Molte delle funzioni del sistema nervoso centrale sono influenzate da 5-HT, per esempio il sonno, l′attività motoria, la percezione sensoriale, l′eccitazione sessuale e l′appetito. Gli effetti biologici di 5-HT sono mediati da una famiglia di 12 recettori accoppiati a proteina G (GPCR) e da un canale ionico. Il recettore 5-HT2A, che si associa a Gq/11 aumentando il calcio intracellulare, è ampiamente espresso a livello centrale e periferico nei siti d′azione di 5-HT e contribuisce a molti degli effetti fisiologici di questo neurotrasmettitore. L′effetto allucinogeno dell′LSD è mediato in parte dalla sua azione come agonista da parziale a completo del recettore 5-HT2A, mentre l′attività degli antipsicotici atipici, come la clozapina, risulta essere mediata in parte dall′antagonismo sul tale recettore. Il recettore 5-HT2A umano contiene cinque domini extracellulari (aa 1-75, 133-148, 216-233, 347-362), sette domini transmembrana (aa 76-99, 111-132, 149-171, 192-215, 234-254, 325-346, 363-384)e quattro domini citoplasmatici (aa 100-110, 172-191, 255-324, 385-471).
Specificità
Si prevede reattività crociata con entrambe le isoforme di splicing del recettore per la serotonina 2A umano segnalate da UniProt (P28223).
Immunogeno
Epitopo: terzo dominio citoplasmatico.
Frammento ricombinante marcato con tag GST corrispondente al terzo dominio citoplasmatico del recettore per la serotonina 2A/HTR2A umano.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:50 di un lotto rappresentativo ha rilevato 2A/HTR2A in sezioni di corteccia cerebrale umana e murina e di testicolo di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-recettore per la serotonina 2A/HTR2A, clone 9B11.1, è convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting e immunoistochimica per la rivelazione del recettore SHTR2A.
Sottocategoria di ricerca
GPCR, cAMP/cGMP & signaling del calcio
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto di corteccia cerebrale umana.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare 2A/HTR2A in 10 µg di lisato di tessuto di corteccia cerebrale umana.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 52 kDa. Calcolato a 52,60 kDa (isoforma 1) e 43,94 kDa (isoforma 2).
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato di topo (IgG2aκ) in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Teita Asano et al.
British journal of pharmacology, 174(19), 3370-3381 (2017-07-28)
Visceral hypersensitivity is responsible for pathogenesis of irritable bowel syndrome (IBS). Therefore, its prevention can help avoid abdominal pain and discomfort in IBS. To find candidate drugs for visceral hypersensitivity, we screened existing medicines for their ability to prevent visceral
Lizhu Jiang et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 317-317 (2020-02-11)
Spaced training is robustly superior to massed training, which is a well-documented phenomenon in humans and animals. However, the mechanisms underlying the spacing effect still remain unclear. We have reported previously that spacing training exerts memory-enhancing effects by inhibiting forgetting
Jung Eun Kim et al.
Science advances, 7(10) (2021-03-05)
Stress is a key risk factor for dystonia, a debilitating motor disorder characterized by cocontractions of muscles leading to abnormal body posture. While the serotonin (5HT) system is known to control emotional responses to stress, its role in dystonia remains