SAB2900178
Anti-HTR7 (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
5-ht7, 5-ht7 receptor, 5-hydroxytryptamine 7 receptor, serotonin 5-ht7 receptor, serotonin 7 receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
horse, bovine, rat, pig, guinea pig, hamster, monkey, mouse, human, dog
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR7(3363)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2900178-50UG | 4061831476873 |