G2626
L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver
Type II, 50% glycerol solution, ≥35 units/mg protein
Sinonimo/i:
L-GLDH, L-Glutamate:NAD[P]+ Oxidoreductase (deaminating), Glutamate Dehydrogenase from bovine liver
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine liver
Livello qualitativo
Tipo
Type II
Stato
glycerol solution (50%)
Attività specifica
≥35 units/mg protein
PM
310-350 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
cow ... GLUD1(281785)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
The bovine enzyme is characterized by three sets of properties:
- It has a reversible concentration-dependent association, producing higher molecular weight forms.
- Forms tight enzyme-reduced coenzyme-substrate ternary complexes whose rates of dissociation modulate the steady-state reaction rates.
- Exhibits a wide variety of effects from the binding of any of a number of nucleotide modifiers.
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein