MABF1975
Anti-Herpes Simplex Virus Glycoprotein D Antibody, clone LP14
clone LP14, from mouse
Sinonimo/i:
HSV glycoprotein D
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LP14, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in Western Blotting applications (Lau, S.Y., et. al. (2015). Viruses. 7(3):915-38; Zenner, H.L., et. al. (2011). J Virol. 85(16):8012-21; Pawliczek, T., et. al. (2009). J Virol. 83(21):11254-64).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in Western Blotting applications (Ren, Y., et. al. (2012). J Gen Virol. 93(Pt 2):319-29).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in Immunocytochemistry applications (Lau, S.Y., et. al. (2015). Viruses. 7(3):915-38).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited the fusion of cells infected with HSV-1. (Minson, A.C., et. al. (1986). J Gen Virol. 67(6); 1001-1013.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Herpes Simplex Virus Glycoprotein D in HEK293T cell lysate transfected with HSV gD.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash