SAB4700766
Monoclonal Anti-HSV1 + HSV2 gB antibody produced in mouse
clone T111, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T111, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)