MAB8200
Anti-HSV-2 Antibody, clone 3C5.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
vial of 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2