SAB3500395
Anti-PDL-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PDL2 Antibody - Anti-PDL-2 antibody produced in rabbit, Pdl2 Antibody, Anti-B7DC, Anti-PD-L2, Anti-Programmed cell death 1 ligand-2, Anti-Programmed death ligand 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 30 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD1LG2(80380)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
cytokine production, and integrin-mediated adhesion
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SBP3500395-0.05MG | 4061832161433 |
SAB3500395-100UG | 4061832495897 |