MABE1075
Anti-mono- and poly-ADP-ribose binding reagent
from Escherichia coli
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins.
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mono-and poly-ribosylated proteins. (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Qualità
Gel Electrophoresis Analysis: 0.5 µg of this binding reagent was analyzed on GEL Electrophoresis to test for purity.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2