AM80
Anti-PAR (Ab-1) Mouse mAb (10H)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 10H
Sinonimo/i:
Anti-Poly (ADP-Ribose)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H, monoclonal
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, Drosophila, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (5-20 µg/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Normal mouse IgG
Etoposide-treated HL-60 cells
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1