MAB10005
Anti-ABCA1 Antibody, clone AB.H10
clone AB.H10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-binding cassette transporter 1, ABC-1, Cholesterol efflux regulatory protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AB.H10, monoclonal
Reattività contro le specie
human, chicken, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCA1(19)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin): 5 μg/mL. Perform heat mediated antigen retrieval in sodium citrate buffer (pH 6), before commencing with IHC staining protocol. Amplification with biotin-streptavidin may be required.
Immunoprecipitation
Western Blot: 1 μg/mL. Predicted molecular weight: 254 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2