MABC1564
Anti-Pin1 Antibody, clone 5B4.1
clone 5B4.1, from mouse
Sinonimo/i:
Pin1, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1, EC: 5.2.1.8, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Pin1, PPIase Pin1, Rotamase Pin1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIN1(5300)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pin1 in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash