MABN863
Anti-Cav1.2 alpha1c, clone 8F9.1 Antibody
clone 8F9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C, Calcium channel, L type. alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA1C(775)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 5.0 µg/mL of this antibody detected Cav1.2 alpha1c in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1