MAB8783
Anti-SARS Antibody, S Specific, clone 154C
clone 154C, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
154C, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Immunofluorescence
- ELISA
- Western Blot
- Immunoblot
- Neutralization
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2