MAB3775
Anti-Cdc20 Antibody, clone AR12
clone AR12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Cell Division Cycle Protein 20 Homolog, p55cdc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AR12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC20(991)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2