MAB5254
Anti-Neurofilament 160 kDa Antibody, clone NN18
clone NN18, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NN18, monoclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, chicken, rat, mouse, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
5-10 µg/mL on frozen or paraffin embedded tissue. See protocols for details.
Western Blot:
1:1000. 7.5%-10% SDS-PAGE
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Neurofilament on 10 μg of PC12 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Do not freeze.
Risultati analitici
Brain
Cultured neurons
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2