MAB3414
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone 4.1.18
clone 4.1.18, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4.1.18, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT8(3856)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Paraffin sections, after trypsin treatment (5-20 μg/mL)
Optimal-working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2