ABN1739M
Anti-Utrophin A
from rabbit
Sinonimo/i:
UTRN A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UTRN(7402)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Utrophin A in quadriceps transverse sections in transgenic mice (Adams, M.E., et. al. (2010). J Neurosci. 30(33):11004-10).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Utrophin A in frozen sections of the gastrocnemius muscles (Banks, G.B., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(6):e1004431).
Western Blotting Analysis: representative lot detected Utrophin A in whole muscle lysates (Banks, G.B., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(6):e1004431).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Utrophin A in muscle membrane extracts from mdx mice (Courtesy of Dr Marvin Adams at University of Washington).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Utrophin A in mouse neuromuscular junction (Courtesy of Dr Marvin Adams at University of Washington).
Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Utrophin A in human prostate tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash