Documenti fondamentali
MAB3400
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-vimentina, clone V9
clone V9, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Vimentin antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V9, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, feline, pig, bovine, rat, human, chicken, canine
Non deve reagire con
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Descrizione generale
La vimentina è la principale sub unità proteica presente nei filamenti intermedi delle cellule mesenchimali. Si ritiene che sia coinvolta nel trasporto intracellulare di proteine tra il nucleo e la membrana plasmatica. Si pensa inoltre che giochi un ruolo nella regolazione della velocità di sintesi degli steroidi grazie alla sua implicazione nel deposito di gocce lipidiche contenenti colesterolo steroideogenico. La positività alla vimentina nelle colorazioni immunoistochimiche è tipica dei sarcomi (di origine neuronale, muscolare e fibroblastica), mentre i carcinomi risultano generalmente negativi. Melanomi, linfomi e tumori vascolari possono tutti mostrare positività alla colorazione per la vimentina.
Specificità
Riconosce una proteina da 57-60 kDa Non mostra reattività crociata con le altre proteine dei filamenti intermedi strettamente correlate, tra cui desmina e GFAP. In sezioni di tessuto, reagisce positivamente con tessuto connettivo, cellule endoteliali, cellule muscolari lisce vascolari e astrociti Nelle colture di tessuti si ottengono i profili tipici dei filamenti intermedi nei fibroblasti e in altri tipi di cellule che contengono vimentina.
Immunogeno
Vimentina purificata da cristallino di maiale
Applicazioni
Immunoblotting:
è stata utilizzata una diluizione 1:1000 di un lotto precedente.
Immunoistochimica:
sono stati utilizzati 5-10 μg/ml di un precedente lotto; può essere usato su tessuti fissati con formalina e inclusi in paraffina con trattamenti tradizionali ad alta temperatura e con tampone citrato. La fissazione prolungata con formalina può ridurre la reattività dell'anticorpo.
Immunocitochimica:
Per l′ IC sono stati utilizzati 5-10 μg/mL di un lotto precedente.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno stabilite dall′utente finale.
L′anticorpo anti-vimentina, clone V9 è un anticorpo diretto contro la vimentina indicato per l′uso in IC, IH, IH(P) e WB.
Qualità
Testato mediante Western blotting su lisati di cellule Hela.
Western blot:
una diluizione 1:1000 di questo anticorpo ha rilevato la VIMENTINA in 10 μg di lisati di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
57-60 kDa
Linkage
Sostituisce: MAB3410
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M con azoturo di sodio 0.1%.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Transplantation of multipotent cells extracted from adult skeletal muscles into the subventricular zone of adult rats.
Laurence Mignon,
The Journal of Comparative Neurology null
H J Gröne et al.
The American journal of pathology, 129(1), 1-8 (1987-10-01)
Most renal cell carcinomas coexpress vimentin and keratin, while renal tubular epithelia express only keratin. Investigation of the intermediate filament composition of tubular epithelia in diseased rat and human kidneys now shows that altered tubular epithelia unequivocally coexpress keratin and
Expression of amyloid precursor protein-like molecule in astroglial cells of the subventricular zone and rostral migratory stream of the adult rat forebrain.
Yasuoka, K; Hirata, K; Kuraoka, A; He, JW; Kawabuchi, M
Journal of Anatomy null
Zhan Ma et al.
Scientific reports, 2, 743-743 (2012-10-19)
Germline/embryonic-specific genes have been found to be activated in somatic tumors. In this study, we further showed that cells functioning as germline could be present in mouse fibrosarcoma cells (L929 cell line). Early germline-like cells spontaneously appeared in L929 cells
Edyta Kawka et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 313(5), F1116-F1123 (2017-07-21)
Fibrotic thickening of the peritoneum develops in patients receiving peritoneal dialysis (PD) for renal failure. For unknown reasons, however, in some patients it progresses to extensive fibrosis that compromises dialysis capacity of the peritoneum. It is increasingly clear that fibroblasts
Protocolli
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies