AB1620
Anti-Vimentin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Breast carcinoma tissue, Colon, Prostate, Tonsil, Tonsilar lymphoma, Uterus, Ureter
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.