Documenti fondamentali
AB5733
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-F5H288
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo FLAG, serum, Chemicon®
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, chicken, feline, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Specificità
Riconosce la vimentina
Immunogeno
Vimentina ricombinante.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: 1:1.000-1:5.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Rileva la vimentina usando questo anticorpo anti-vimentina validato per l'uso in IC.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Stato fisico
IgY di pollo in PBS contenente azoturo di sodio 5 mM come conservante.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare la provetta dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo:
tessuto di carcinoma mammario, colon, prostata, tonsilla, linfoma tonsillare, utero, uretere
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Cooperative signaling between oncostatin M, hepatocyte growth factor and transforming growth factor-? enhances epithelial to mesenchymal transition in lung and pancreatic tumor models.
Gretchen M Argast,Peter Mercado,Iain J Mulford,Matthew O'Connor,David M Keane et al.
Cells Tissues Organs null
Repression of a potassium channel by nuclear hormone receptor and TGF-? signaling modulates insulin signaling in Caenorhabditis elegans.
Park, D; Jones, KL; Lee, H; Snutch, TP; Taubert, S; Riddle, DL
PLoS Genetics null
A mammary stem cell population identified and characterized in late embryogenesis reveals similarities to human breast cancer.
Spike, BT; Engle, DD; Lin, JC; Cheung, SK; La, J; Wahl, GM
Cell Stem Cell null
A systems view of epithelial-mesenchymal transition signaling states.
Thomson, S; Petti, F; Sujka-Kwok, I; Mercado, P; Bean, J; Monaghan, M; Seymour et al.
Clinical & Experimental Metastasis null
GFAP isoforms in adult mouse brain with a focus on neurogenic astrocytes and reactive astrogliosis in mouse models of Alzheimer disease.
Kamphuis, W; Mamber, C; Moeton, M; Kooijman, L; Sluijs, JA; Jansen, AH; Verveer et al.
Testing null