MAB1919
Anti-Fibrillin Antibody, clone 11C1.3
clone 11C1.3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-ACMICD, Anti-FBN, Anti-GPHYSD2, Anti-MASS, Anti-MFLS, Anti-MFS1, Anti-OCTD, Anti-SGS, Anti-SSKS, Anti-WMS, Anti-WMS2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11C1.3, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, pig, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBN1(2200)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: fresh frozen tissue: 1:200-1:500. Paraffin sections reactive after microwave citrate buffer antigen retrieval.
Immunoprecipitation: 5 microliters of antibody diluted in no more than 400 microliters of concentrated supernatants from bovine smooth muscle cells. We recommend either an anti-mouse IgG bead or a rabbit anti-mouse capture antibody followed by protein A.
ELISA
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato