MAB9013
Anti-Coronavirus Group Antigen Antibody, nucleoprotein of OC-43, clone 542-7D
clone 542-7D, Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
542-7D, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Nucleoproteina del Coronavirus; Ceppo OC-43.
Immunogeno
Epitopo: nucleoproteina di OC-43
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
Malattie infettive
L′anticorpo anti-antigene della famiglia dei coronavirus, nucleoproteina del ceppo OC-43, clone 542-7D, rileva i livelli dell'antigene della famiglia dei Coronavirus. E′ stato descritto in letteratura e validato per l'uso in IF.
Saggi in immunofluorescenza. Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate. Fornita in tampone PBS pH 7,4. Contiene 0,1% di azoturo di sodio e proteina carrier.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -4°C per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Hayden T Pacl et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2021-07-21)
The recent emergence of a novel coronavirus, SARS-CoV-2, has led to the global pandemic of the severe disease COVID-19 in humans. While efforts to quickly identify effective antiviral therapies have focused largely on repurposing existing drugs 1-4 , the current
Brady T Hickerson et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 43(1), 35-42 (2023-01-19)
The human beta-coronavirus strain, OC43, provides a useful model for testing the antiviral activity of various agents. We compared the activity of several antiviral drugs against OC43, including remdesivir, chloroquine, interferon (IFN)-β, IFN-λ1, and IFN-λ4, in two distinct cell types:
Sarah E Philo et al.
The Science of the total environment, 760, 144215-144215 (2020-12-20)
Wastewater1 surveillance of SARS-CoV-2 may be a useful supplement to clinical surveillance as it is shed in feces, there are many asymptomatic cases, and diagnostic testing can have capacity limitations and extended time to results. Although numerous studies have utilized
Emmanuelle V LeBlanc et al.
Scientific reports, 12(1), 12899-12899 (2022-07-29)
The COVID-19 pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) has emphasized the serious threat to human health posed by emerging coronaviruses. Effective broadly-acting antiviral countermeasures are urgently needed to prepare for future emerging CoVs, as vaccine development
Ryohei Hirose et al.
mSphere, 6(3) (2021-05-14)
Human coronavirus (HCoV)-OC43 rarely shows a cytopathic effect (CPE) after infection of various cell lines, and the indirect immunoperoxidase assay (IPA), a relatively complex procedure, has long been used as an alternative assay. Because HCoV-OC43 uses cell-surface transmembrane protease serine