AC146
Anticorpo anti-IgY di pollo normale, purificato, | AC146
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
polyclonal
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
blocking: suitable (interfering antibodies)
Isotipo
IgY
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Nel pollo si ha un trasferimento di quantità elevate di IgY (IgG) nel tuorlo dell′uovo, quindi la raccolta degli anticorpi dalle uova permette di evitare procedure di prelievo invasive. Le uova di una settimana possono contenere 10 volte più anticorpi rispetto a quelli contenuti nel volume di sangue prelevato settimanalmente dai conigli. Tuttavia, l′uso di determinati anticorpi di pollo nei saggi immunologici presenta alcuni svantaggi. Le IgY di pollo non fissano il componente C1 del complemento di mammifero e non si comportano da anticorpo precipitante quando si usano le soluzioni standard.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Anticorpi secondari & di controllo
Elettroforesi su gel: 20 µg di IgY di pollo ridotte di un lotto rappresentativo sono stati risolti mediante SDS-PAGE e visualizzati con un colorante di tutte le proteine.
Nota: Da utilizzarsi come controllo negativo per ChIPAb+ MeCP2, N° Cat. 17-10491.
Nota: per utilizzarlo come controllo negativo, eseguire gli esperimenti in parallelo e usare l′anticorpo primario o il siero normale alla stessa concentrazione. Un segnale ottenuto con il siero normale indica un′interazione aspecifica. Qualsiasi altro segnale con l′anticorpo primario indica un′interazione specifica antigene-anticorpo.
Nota: Da utilizzarsi come controllo negativo per ChIPAb+ MeCP2, N° Cat. 17-10491.
Nota: per utilizzarlo come controllo negativo, eseguire gli esperimenti in parallelo e usare l′anticorpo primario o il siero normale alla stessa concentrazione. Un segnale ottenuto con il siero normale indica un′interazione aspecifica. Qualsiasi altro segnale con l′anticorpo primario indica un′interazione specifica antigene-anticorpo.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi di controllo dell′isotipo
Anticorpi di controllo dell′isotipo
Qualità
Valutata mediante Western blotting utilizzando IgY di pollo non ridotte.
Western blotting: 0,01 µg di queste IgY di pollo non ridotte sono state identificate utilizzando un anticorpo secondario anti-pollo prodotto in coniglio.
Western blotting: 0,01 µg di queste IgY di pollo non ridotte sono state identificate utilizzando un anticorpo secondario anti-pollo prodotto in coniglio.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 180 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare una o più bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
Gel T
Immunoglobuline policlonali purificate di pollo in tampone contenente PBS con azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Emile Rage et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(18), 7491-7504 (2019-07-25)
Infectious bursal disease virus (IBDV) is the cause of an economically important highly contagious disease of poultry, and vaccines are regarded as the most beneficial interventions for its prevention. In this study, plants were used to produce a recombinant chimeric
Nealia Cm House et al.
eLife, 8 (2019-12-06)
CAG/CTG trinuncleotide repeats are fragile sequences that when expanded form DNA secondary structures and cause human disease. We evaluated CAG/CTG repeat stability and repair outcomes in histone H2 mutants in S. cerevisiae. Although the two copies of H2A are nearly