Documenti fondamentali
MAB1615
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-neurofilamento di 70 kDa, clone DA2
culture supernatant, clone DA2, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-CMT1F, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DA2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine, rat, human, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFL(4747)
Descrizione generale
I neurofilamenti, un tipo di filamenti intermedi, sono i principali componenti del citoscheletro e nonché un elemento strutturale di supporto per l'assone. Sono i componenti fibrillari più abbondanti dell'assone, essendo in media da 3 a 10 volte più frequenti dei microtubuli assonali. I neurofilamenti (diam. 10 nm) sono costituiti da tre protofibrille intrecciate, a loro volta composte da due complessi tetramerici di protofilamenti di proteine monomeriche. Le proteine che compongono la tripletta del neurofilamento (68/70, 160 e 200 kDa) sono presenti sia nel sistema nervoso centrale che in quello periferico e sono generalmente neurone-specifiche. La proteina NF-L di 68/70 kDa può autoassemblarsi in una struttura filamentosa, mentre le proteine NF-M di 160 kDa e NF-H di 200 kDa richiedono la presenza della proteina NF-L di 68/70 kDa per coassemblarsi. I neuromi, i ganglioneuromi, i gangliogliomi, i ganglioneuroblastomi e i neuroblastomi risultano positivi alla colorazione per i neurofilamenti. Sebbene siano di norma limitati ai neuroni, i neurofilamenti sono stati rilevati nei paragangliomi e nei feocromocitomi surrenalici ed extrasurrenalici. Anche i carcinoidi, i carcinomi neuroendocrini della pelle e i microcitomi esprimono neurofilamenti. Per ulteriori informazioni sui neurofilamenti, consultare la tabella dei marcatori specifici per i tipi di cellule del sistema nervoso, disponibile online nella sezione Supporto tecnico di CHEMICON.
Specificità
Riconosce la subunità a basso peso molecolare (68-70 kDa) della tripletta dei neurofilamenti (NF-L). L'epitopo è fosfato-indipendente. Reagisce con la proteina umana e dei vertebrati superiori.
Immunogeno
Neurofilamenti di maiale defosforilati enzimaticamente.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoblotting e immunoistochimica (sezioni congelate, scarsa reattività con materiali fissato in formalina e incluso in paraffina). Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
PROTOLLO DI IMMUNOISTOCHIMICA CON L′ANTICORPO MAB1615
Questo anticorpo è stato utilizzato con successo su sezioni flottanti (spessore 30 mm) di tessuto cerebrale di ratto fissate in paraformaldeide 4%. Tutti i passaggi vengono eseguiti sotto agitazione continua. Di seguito, il protocollo suggerito.
1) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS (con o senza Triton 0,25%).
2) Incubare per 30 minuti in TBS con siero al 3% (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
3) Incubare con l'anticorpo primario diluito opportunamente in TBS con l'1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario), con o senza Triton 0,25%, per 2 ore a temperatura ambiente, seguite da 16 ore a 4°C.
4) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
5) Incubare con l'anticorpo secondario opportunamente diluito in TBS con 1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
6) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 lavaggi da 10 minuti in TBS.
9) 1 lavaggio da 10 minuti in tampone fosfato (non salino).
10) Reazione con cromogeno DAB, aggiungendo NaCl 0,06% per l′intensificazione.
11) 2 lavaggi da 10 minuti in PBS.
12) 1 lavaggio da 10 minuti in tampone fosfato (non salino).
Questo anticorpo anti neurofilamento di 70 kDa, clone DA2, è stato convalidato per l'uso in WB, IH e IC per la rilevazione del neurofilamento di 70 kDa.
Sottocategoria di ricerca
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Linkage
Sostituisce: 04-1112
Stato fisico
Liquido. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per un anno a -20°C in aliquote non diluite. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Immunomicroscopy of neurofilaments in chromaffin cells of the adult bovine adrenal gland.
Yang, H Y, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 371, 461-468 (1996)
Carbon filament implants promote axonal growth across the transected rat spinal cord.
Khan, T, et al.
Brain Research, 541, 139-145 (1991)
Monocular deprivation provokes alteration of the neuronal cytoskeleton in developing cat lateral geniculate nucleus.
Kevin R Duffy, Joanna E Slusar, Kevin R Duffy, Joanna E Slusar
Visual Neuroscience null
Specific human astrocyte subtype revealed by affinity purified GFAP antibody; unpurified serum cross-reacts with neurofilament-L in Alzheimer.
Middeldorp, J; van den Berge, SA; Aronica, E; Speijer, D; Hol, EM
Testing null
Renata Novotny et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(18), 5084-5093 (2016-05-06)
The aggregation of amyloid-β peptide (Aβ) in brain is an early event and hallmark of Alzheimer's disease (AD). We combined the advantages of in vitro and in vivo approaches to study cerebral β-amyloidosis by establishing a long-term hippocampal slice culture