N5139
Monoclonal Anti-Neurofilament 68 antibody produced in mouse
clone NR4, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Neurofilament light chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NR4, monoclonal
PM
antigen apparent mol wt 68 kDa
contiene
15 mM sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
chicken, rat, pig, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:500 using bovine spinal cord neurofilament
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFL(4747)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- in immunohistochemistry
- in immunoblotting
- in western blotting
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1