Documenti fondamentali
MAB1612
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin Epithelial Antibody, clone AE1
clone AE1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CARD2, Anti-CK8, Anti-CYK8, Anti-K2C8, Anti-K8, Anti-KO
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AE1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, chicken, human, rabbit, bovine, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT1(3848)
rat ... Krt19(360626)
Specificità
Recognizes most of the acidic (Type I) keratins. It is broadly reactive and stains positively almost all epithelia and their neoplasms. MAB1612 produces heterogeneous staining within a given epithelium; the detailed staining pattern varies depending on the differentiated and/or growth state of individual cells.
Immunogeno
Human epidermal keratin
Applicazioni
Immunohistochemistry on unfixed frozen sections and formalin-fixed paraffin embedded tissues. Antigen retrieval is recommended. HEIR or protease treatment can be used.
Western Blotting: AE1 recognizes LMW cytokeratins from the acidic subfamily including: Clone AE1 recognises the 56.5, 50, 50′, 48 and 40kD human cytokeratins of the acidic subfamily.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytokeratins
This Anti-Cytokeratin Epithelial Antibody, clone AE1 is validated for use in IH(P) for the detection of Cytokeratin Epithelial.
Linkage
Replaces: 04-588
Stato fisico
Format: Purified
Liquid in 0.05M Borate Buffered Saline, 0.15M NaCl, 0.09% Sodium Azide, pH8.2.
Stoccaggio e stabilità
Maintain at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 6 months.
Altre note
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Marnie L Peterson et al.
Biochemistry, 45(7), 2387-2397 (2006-02-16)
Many exotoxins of Gram-positive bacteria, such as superantigens [staphylococcal enterotoxins, toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1), and streptococcal pyrogenic exotoxins] and anthrax toxin are bioterrorism agents that cause diseases by immunostimulation or cytotoxicity. Glycerol monolaurate (GML), a fatty acid monoester found
Tammy Ader et al.
Mechanisms of development, 123(2), 177-194 (2006-01-18)
Bile duct morphogenesis involves sequential induction of biliary specific gene expression, bilayer generation, cell proliferation, remodeling and apoptosis. HBC-3 cells are a model system to study differentiation of hepatoblasts along the hepatocytic or bile ductular lineage in vitro and in
Marit Synnestvedt et al.
BMC cancer, 12, 616-616 (2012-12-25)
Presence of disseminated tumor cells (DTCs) in bone marrow (BM) after completion of systemic adjuvant treatment predicts reduced survival in breast cancer. The present study explores the use of DTCs to identify adjuvant insufficiently treated patients to be offered secondary
Viraf Sam Vasania et al.
Journal of ophthalmic & vision research, 9(4), 407-416 (2015-02-25)
To establish the efficacy and safety of ex vivo cultured autologous human conjunctival epithelial cell (hCjEC) transplantation for treatment of pterygia. Twenty-five patients with pterygia were recruited at different centers across the country. Autologous hCjEC grafts were prepared from conjunctival
Kai Bartkowiak et al.
Cancers, 13(3) (2021-02-06)
(1) Background: the early detection of cancer cells in the blood or bone marrow of breast cancer patients improves the understanding of metastasis. Disseminating tumor cells in the bone marrow with a pronounced manifestation of mesenchymal markers (mDTC) are difficult