MAB1611
Anti-Keratin Epithelial Antibody, clone AE3
clone AE3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Type II Cytokeratin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
AE3, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, chicken, rabbit, mouse, human, monkey, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting: Clone AE3 recognizes the 65 to 67, 64, 59, 58, 56 and 52 kDa human cytokeratins of the basic subfamily.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: MCF-7, RT112, and A431 cell lines.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List