ABE285
Anti-Tristetraprolin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Tristetraprolin, TTP, G0/G1 switch regulatory protein 24, Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Protein TIS11A, TIS11, Zinc finger protein 36 homolog, Zfp-36
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFP36(7538)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tristetraprolin on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2