MAB4360C3
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60, Cy3 conjugate
clone TRA-1-60, from mouse, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
TRA160, Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TRA-1-60, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PODXL(5420)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-60 in H9 human embryonic stem cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
H9 human embryonic stem cells
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2