Documenti fondamentali
MAB4360A4
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, coniugato con Alexa Fluor 488
clone TRA - 1-60, from mouse, ALEXA FLUOR 488
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TRA - 1-60, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PODXL(5420)
Descrizione generale
Le cellule di carcinoma embrionale (EC) umano sono le cellule staminali dei teratocarcinomi e sono componenti chiave dei tumori a cellule germinali (GCT). Esprimono diversi antigeni glicoproteici ad alto peso molecolare che vengono down-regolati nel differenziamento. Uno di questi antigeni, riconosciuto dall'anticorpo monoclonale TRA-1-60, può essere rilevato nel siero di pazienti affetti da GCT e rappresenta un marcatore complementare ad altri marcatori sierici consolidati quali la gonadotropina corionica umana e l′α-fetoproteina, specie nei pazienti che presentano bassi livelli di questi ultimi.
Specificità
Questo anticorpo reagisce con l'antigene TRA-1-60 espresso sulla superficie delle cellule EC, EG ed ES umane. Non si osserva alcuna immunoreattività con cellule EC, EG o ES murine. Gli anticorpi monoclonali TRA-1-81 (MAB4381A4) e TRA-1-60 riconoscono degli antigeni associati a un proteoglicano della matrice pericellulare.
Immunogeno
Linea cellulare di carcinoma embrionale umano 2102Ep
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rileva TRA-1-60 utilizzando questo anticorpo anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, coniugato con Alexa Fluor 488, validato per l'uso in IC.
Qualità
Testato mediante immunocitochimica in cellule staminali embrionali umane H9.
Analisi immunocitochimica: Una diluizione 1:200 di questo anticorpo ha rilevato TRA-1-60 nelle cellule staminali embrionali umane H9.
Stato fisico
IgM monoclonali di topo purificate coniugate ad Alexa Fluor 488 in PBS con lo 0,1% di azoturo di sodio e 15 mg/mL di BSA.
esclusione dimensionale
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Cellule staminali embrionali umane H9
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Yohei Hayashi et al.
Communications biology, 1, 218-218 (2018-12-12)
Conventional cell handling and sorting methods require manual labor, which decreases both cell quality and quantity. To purify adherent cultured cells, cell purification technologies that are high throughput without dissociation and can be utilized in an on-demand manner are expected.
Kung-Kai Kuo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 34(11), 2613-2624 (2016-06-25)
The network of stemness genes and oncogenes in human patient-specific reprogrammed cancer stem cells (CSCs) remains elusive, especially in liver cancer. HepG2-derived induced pluripotent stem cell-like cells (HepG2-iPS-like cells) were generated by introducing Yamanaka factors and the knockdown vector shTP53.
Ning Sun et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15720-15725 (2009-10-07)
Ectopic expression of transcription factors can reprogram somatic cells to a pluripotent state. However, most of the studies used skin fibroblasts as the starting population for reprogramming, which usually take weeks for expansion from a single biopsy. We show here
Vanessa Sauer et al.
Cell transplantation, 25(12), 2221-2243 (2016-08-12)
Although several types of somatic cells have been reprogrammed into induced pluripotent stem cells (iPSCs) and then differentiated to hepatocyte-like cells (iHeps), the method for generating such cells from renal tubular epithelial cells shed in human urine and transplanting them