MAB1334
Anti-Collagen Type I, II & III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, MMCHABC
Sinonimo/i:
Interstitial Collagens
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Collagen Types I, II & III Antibody, clone MMCHABC, clone MMCHABC, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MMCHABC, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgM
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: cryostat sections fixed with acetone or ethanol. Staining pattern similar to polyclonal antibody to interstitial collagens. Formaldehyde fixation is not recommended.
Not suitable for use on paraffin embedded sections or immunoblots.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List