AB765P
Anti-Mouse Collagen Type I Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Proteine dell′ECM
un lotto precedente alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare il collagene di tipo I in 10 μg di lisato di fegato di topo.
Immunoistochimica:
un lotto precedente alla diluizione 1:40 è stato utilizzato per l'immunocolorazione in fluorescenza di tessuti epatici e cutanei di topo congelati.
RIA:
in un saggio RIA è stato utilizzato un lotto precedente alla diluizione 1:200.
ELISA:
un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio ELISA.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1