MAB1120
Anti-Insulin-like Growth Factor-1 Receptor Antibody, α-subunit, clone 24-31
clone 24-31, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
IGF-IR, CD221
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
24-31, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Specificità
Weakly reacts with Rabbit.
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation (Use Protein G): 2μg antibody/mg protein lysate.
Immunohistochemistry (Frozen and formalin/paraffin): Use antibody at 2-4ug/mL for 30 min. at room temperature. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1 mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min. followed by cooling at room temperature for 20 minutes. Please note that EDTA is better than citrate for epitope unmasking.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2