Documenti fondamentali
MABC1152
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-LINE-1 ORF1p, clone 4H1
clone 4H1, from mouse
Sinonimo/i:
LINE-1 retrotransposable element ORF1 protein, L1ORF1p, LINE retrotransposable element 1, LINE1 retrotransposable element 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... L1RE1 (4029)
Descrizione generale
La proteina ORF1 per la retrotrasposizione degli elementi LINE-1 (UniProt: Q9UN81; chiamata anche L1ORF1p, elemento 1 retrotrasponibile LINE, elemento retrotrasponibile LINE1) nell′uomo è codificata dal gene LIRE1 (detto anche LRE1). LINE1-ORF 1P appartiene alla famiglia delle transposasi 22. Si tratta di una proteina prevalentemente citoplasmatica molto presente nei granuli da stress, ma raramente è identificabile anche nel nucleolo. Contiene un dominio a spirale avvolta che ne media l′omotrimerizzazione. Il motivo di riconoscimento dell′RNA (RRM) e il dominio C-terminale sono indispensabili per la sua corretta attività di legarsi all′RNA. LINE1 ORF1P è una proteina legante gli acidi nucleici essenziale per la retrotrasposizione degli elementi LINE-1 nel genoma. Si pensa agisca anche da chaperone di acidi nucleici perché si lega al suo stesso trascritto a RNA e quindi mobilizza preferenzialmente il trascritto che la codifica. La retrotrasposizione risulta essere un processo molto complesso in quanto prevede la trascrizione del gene LINE1, il trasferimento del relativo RNA nel citoplasma, la traduzione dell′RNA bicistronico, la formazione di un complesso ribonucleoproteico, il ritorno nel nucleo e quindi la trascrizione inversa innescata dal sito di integrazione bersaglio. Inserzioni di LINE1 nel DNA somatico sono rare nella maggior parte dei tessuti, ma sono riscontrabili in cervello, testicolo e molti tipi di cancro e sono state implicate nella cancerogenesi. L′espressione di questa proteina è costantemente riscontrabile nei tumori con p53 mutante ma in tumori di Wilms con p53 normale la sua espressione risultava scarsa se non nulla. (Rif.: Goodier, JL et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(15): 7401-7419).
Specificità
Il clone 4H1 rivela specificamente la proteina LINE-1 ORF1 nelle cellule MCF7. Questo clone è indirizzato alla sequenza corrispondente a 10 amminoacidi a partire dalla regione N-terminale di LINE-1 ORF1p.
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente a 10 amminoacidi a partire dalla regione N-terminale della proteina LINE-1 ORF1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Questo anticorpo monoclonale di topo anti-LINE-1 ORF1p, clone 4H1, N° Cat. MABC1152, permette di rivelare la proteina ORF1 per la retrotrasposizione degli elementi LINE-1. Si usa nei saggi di immunocitochimica, immunoistochimica (paraffina), immunoprecipitazione e Western blotting.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare LINE-1 ORF1p in applicazioni di immunoistochimica (Rodic, N., et. al. (2014). AM J Pathol. 184(5):1280-6; Doucet-O′Hare, T.T., et. al. (2015). Proc Natl Acad Sci USA. 112(35):E4894-900; Wylie, A., et. al. (2016). Genes Dev. 30(1):64-77).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare LINE-1 ORF1p in applicazioni di immunocitochimica (Taylor, M.S., et. al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Saggio di immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare LINE-1 ORF1p in applicazioni di Immunoprecipitazione (Taylor, M.S., et. al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Saggio di Western Blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare LINE-1 ORF1p in applicazioni di Western blotting (Taylor, M.S., et. al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule MCF7.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare LINE-1 ORF1p in 10 µg di lisato di cellule MCF7.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~42 kDa; calcolato a 40,06 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Adam Idica et al.
The Journal of biological chemistry, 292(50), 20494-20508 (2017-10-05)
Repetitive elements, including LINE-1 (L1), comprise approximately half of the human genome. These elements can potentially destabilize the genome by initiating their own replication and reintegration into new sites (retrotransposition). In somatic cells, transcription of L1 elements is repressed by
John L Goodier et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 110-110 (2020-07-18)
A pathogenic GGGCCC hexanucleotide expansion in the first intron/promoter region of the C9orf72 gene is the most common mutation associated with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The C9orf72 gene product forms a complex with SMCR8 (Smith-Magenis Syndrome Chromosome Region, Candidate 8)
Patcharawalai Whongsiri et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-17)
Human genomes contain about 100,000 LINE-1 (L1) retroelements, of which more than 100 are intact. L1s are normally tightly controlled by epigenetic mechanisms, which often fail in cancer. In bladder urothelial carcinoma (UC), particularly, L1s become DNA-hypomethylated, expressed and contribute
Daniel Ardeljan et al.
Clinical chemistry, 63(4), 816-822 (2017-02-12)
A large portion of intronic and intergenic space in our genome consists of repeated sequences. One of the most prevalent is the long interspersed element-1 (LINE-1, L1) mobile DNA. LINE-1 is rightly receiving increasing interest as a cancer biomarker. Intact
Erica M Briggs et al.
Mobile DNA, 12(1), 21-21 (2021-08-25)
The autonomous retroelement Long Interspersed Element-1 (LINE-1) mobilizes though a copy and paste mechanism using an RNA intermediate (retrotransposition). Throughout human evolution, around 500,000 LINE-1 sequences have accumulated in the genome. Most of these sequences belong to ancestral LINE-1 subfamilies