MAB11041
Anti-Serotonin receptor 1A Antibody, clone 19A9.2
clone 19A9.2, from mouse
Sinonimo/i:
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, 5-hydroxytryptamine receptor 1A, guanine nucleotide-binding regulatory protein-coupled receptor, Serotonin receptor 1A, G protein coupled receptor, 5-HT1a receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
19A9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr1A(24473)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Serotonin receptor 1A on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2