Documenti fondamentali
HX0607
Supelco
Acido cloridrico
34-37% OMNITRACE®
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Nome del prodotto
Acido cloridrico, 34-37% OmniTrace
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
190 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
(Nitric Acid, >= 65 - < 70)
≥30-50% in HCl
pH
<1 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
Solubilità
soluble (Water: Soluble)
Densità
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
Confezionamento
Product is packed into FEP PTFE bottles. Each bottle is packed into a single bottle shipping case.
Note legali
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1