Documenti fondamentali
HG00BX14
Millipore
Egg Yolk Emulsion
sterile, emulsion, egg yolk(containing > 50%)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
Origine biologica
egg yolk (containing > 50%)
Sterilità
sterile
Stato
emulsion
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Used in conjunction with Baird Parker Agar (HG000C41.500) and Potassium Tellurite (HG00BX15.PK)
Nota sulla preparazione
Allow to stand at room temperature for 30 minutes prior to use.Shake well