1.32381
Anaerocult™ A
To produce an anaerobic milieu in the anaerobic jar for the cultivation of obligatory and facultative anaerobes., suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Anaerobic growth, Anaerobic incubation
Stato
solid
Caratteristiche
Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a 2.5L anaerobic jar.
Produttore/marchio commerciale
Anaerocult™
Confezionamento
pkg of 10 Anaerocult™ A
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
Colore
white
applicazioni
microbiology
Compatibilità
ANAEROTEST™
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2