Documenti fondamentali
FSLW02500
Millipore
Filtro a membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PTFE, pori da 3,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
3.0 μm pore size
85 % porosity
Punto di bolla
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: FSLW
La membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba, costituita dal polimero politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro per le normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica ed elevati livelli di portata e coerenza (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile con una vastissima gamma di solventi, acidi e soluzioni alcaline.
Caratteristiche e vantaggi:
- Biologicamente e chimicamente inerte
- Elevata porosità per alti valori di portata
- Disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni:
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, soluzioni acide e alcaline chiarificanti
Tipo di filtro: filtro per screening
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acide, soluzioni alcaline e solventi
  • Filtrazione e sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio del particolato
  • Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi delle microplastiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany