Documenti fondamentali
FALP02500
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 1,0 μm
greener alternative
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
≥100 μm
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Punto di bolla
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: FALP
La nostra membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro nelle normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica, portate elevate e una notevole continuità di prestazioni. (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Tipo di filtro: filtro a schermo
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acide, soluzioni alcaline e solventi
  • Filtrazione e sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio del particolato
  • Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi delle microplastiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany