Documenti fondamentali
TSTP02500
Millipore
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 3,0 μm
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Isopore
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
Parametri
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. filtro
25 mm
Spessore
22 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Punto di bolla
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana Isopore è un filtro a schermo in policarbonato prodotto con tecnologia track etching che rende possibili un miglior esame visivo del campione e un′analisi più accurata dei contaminanti aerodispersi mediante microscopia ottica o elettronica. I pori delle membrane, caratterizzati da diametri precisi e dimensioni omogenee, consentono un′accurata separazione dei campioni su base dimensionale. Le membrane Isopore sono adatte all′uso nel monitoraggio dell′aria, in microscopia ad epifluorescenza e nei saggi di chemiotassi.
Applicazioni
  • Chemotassi
  • Dosaggi biologici
  • Citologia
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi delle microplastiche
Il filtro a membrana Isopore è stato impiegato per:
  • la deposizione di monostrati di cheratinociti per studi di irraggiamento UV
  • la filtrazione di colture di zoospore per studi di microscopia elettronica
  • studi di irraggiamento UV su linee cellulari tumorali del seno
Caratteristiche e vantaggi
  • La struttura delle membrane Isopore trattiene le particelle sulla superficie, facilitandone il conteggio e l′analisi.
  • L′interferenza dello sfondo è ridotta al minimo.
  • Non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi.
  • Materiale translucido.
  • Disponibile anche nella versione in color marrone.
Avvertenza
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Randeep K Singh et al.
Oncotarget, 7(18), 26275-26292 (2016-03-31)
Nucleotide excision repair (NER) is a major mechanism for removal of DNA lesions induced by exposure to UV radiation in the epidermis. Recognition of damaged DNA sites is the initial step in their repair, and requires multiprotein complexes that contain
Sarah J Hill et al.
Molecular and cellular biology, 34(20), 3828-3842 (2014-08-06)
Sporadic basal-like cancers (BLCs) are a common subtype of breast cancer that share multiple biological properties with BRCA1-mutated breast tumors. Despite being BRCA1(+/+), sporadic BLCs are widely viewed as phenocopies of BRCA1-mutated breast cancers, because they are hypothesized to manifest